Fortfahren mit
16377
MacConkey-Agar-Violett
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
MacConkey G-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
bile salts, 5.0 g/L , bromoresol purple, 0.01 g/L , lactose, 10.0 g/L , peptone, 20.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Serratia spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
Application
MacConkey-Bromkresolpurpur-Bouillon ist ein Differenzierungsmedium zur Detektion und Quantifizierung mittels MPN-Technik von Coliformen in Wasserproben und in der Milchuntersuchung. Das klassische Medium wurde modifiziert durch den weniger agressiven Indikator Bromkresolpurpur anstatt Neutralrot (gemäss European Pharmacopoeia). Es wird ebenfalls durch das ISO Komitee unter der Spezifikation ISO 9308-2 (1990) empfohlen.
Preparation Note
Suspend 40 g in 1000 ml distilled water. Dispense in test tubes with inverted Durham tubes. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701445140570143
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Serratia spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Shigella spp.
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
Acinetobacter spp., bacteria, selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Staphylococcus spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
selective and differential for Campylobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Staphylococcus spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
composition
bile salts, 5.0 g/L , lactose, 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , bromoresol purple, 0.01 g/L , peptone, 20.0 g/L
composition
bile salts, 5.0 g/L , lactose, 10.0 g/L , neutral red, 0.075 g/L , peptone, 20.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
composition
agar, 12 g/L , bile salts, 5 g/L , lactose, 10 g/L , neutral red, 0.075 g/L , peptone, 20 g/L
composition
agar, 12.0 g/L , bile salts, 5.0 g/L , lactose, 10.0 g/L , neutral red, 0.075 g/L , peptone, 20.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacConkey-Agar-Violett
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
16377-500G-F04061838747778