Fortfahren mit
1.46022
HEIMPLATE MacConkey-Agar
Heimplate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, Settle plate, aseptically filled, pack of 20-120 plates, for Escherichia coli
Synonym(e):
MacConkey-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use Settle plate, ready-to-use
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
sterility
aseptically filled
form
plate
feature
ready-to-use Settle plate, ready-to-use
packaging
pack of 20-120 plates
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.1 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
MacConkey-Agar ist ein schwaches Differenzierungsmedium für das selektive Wachstum von Enterobacteriaceae, insbesondere E. coli, in pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln, Wasser und anderen Materialien. Enterobacteriaceae können selbst in Gegenwart von Salmonella und Shigella identifiziert werden. Gallensalze und Kristallviolett hemmen das Wachstum der grampositiven Mikroflora. Der Nachweis des Lactoseabbaus erfolgt mit Lactose und dem pH-Indikator Neutralrot. Bakterien, die Lactose zu Säuren abbauen, wachsen in rosa bis rot gefärbten Kolonien. Bakterien, die Lactose nicht abbauen können, wachsen in farblosen Kolonien. Escherichia coli und andere säurebildende Bakterien weisen um die Kolonien einen Bereich mit ausgefällten Gallensalzen auf.Die Formulierung des Mediums (MacConkey-Agar) wird gemäß den Empfehlungen der aktuellen Arzneibücher Europas, Japans und der Vereinigten Staaten von Amerika hergestellt und mit Neutralisationsmitteln ergänzt.
Application
MacConkey-Agar - LI wurde für die Isolation von Enterobacteriaceae, insbesondere E. coli, aus pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln, Wasser und anderen Materialien in kontrollierten Umgebungen entwickelt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.002051.002131.05396
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
plate (ready-to-use)
form
powder
form
powder
form
granular
plate diam.
90 mm
plate diam.
-
plate diam.
-
plate diam.
-
suitability
Escherichia coli
suitability
selective for coliforms: Escherichia spp., selective for coliforms: Salmonella spp., selective for coliforms: Shigella spp.
suitability
selective and differential for Escherichia 0157:H7
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
feature
ready-to-use, ICR Settle plate
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEIMPLATE MacConkey-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)