Fortfahren mit
1.46000
HEIMPLATE Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Dextrose-Agar-Sedimentationsplatte
Heimplate, APHA, USP, ISO 21528, JP, plate diam. × filling volume 90 mm × 30 mL/ft
Synonym(e):
VRBD, Violett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar, Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Feature:
ready-to-use, ICR Settle plate
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, ICR Settle plate
manufacturer/tradename
Heimplate
packaging
pkg of (20 or 120 plates per box)
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 30 mL/ft
pH
7.4 ( in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., coliforms
General description
Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Dextrose(VRBD)-Agar-Sedimentationsplatten werden für den Nachweis von Enterobacteriaceae und gallentoleranten gramnegativen Bakterien eingesetzt. Kristallviolett und Gallensalze hemmen die begleitende Bakterienflora. Die Fermentation von Glucose durch Enterobacteriaceae führt zur Säureproduktion, was an einem Farbumschlag nach Rot und Zonen ausgefällter Gallensäuren um die Kolonien zu erkennen ist. Der enzymatische Aufschluss von tierischem Gewebe stellt Kohlenstoff- und Stickstoffquellen für das Wachstum bereit; Hefeextrakt stellt hauptsächlich die B-Komplex-Vitamine bereit. Das Kulturmedium ist nicht spezifisch für diese Enterobacteriaceae, da auch andere begleitende Bakterien (z. B. Aeromonas) diese Reaktionen zeigen.
Application
Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Dextrose(VRBD)-Agar-Sedimentationsplatten werden für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln, Tierfutter und anderen Materialien eingesetzt. Es eignet sich auch für die Zählung von gallentoleranten gramnegativen Bakterien aus Arzneimitteln und anderen Materialien.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.040301.014061.46423
form
plate (ready-to-use)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms, Salmonella spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
coliforms
suitability
coliforms
packaging
pkg of (20 or 120 plates per box)
packaging
pkg of 500 g
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
packaging
pack of 6 bottles
agency
APHA, ISO 21528, USP, EP, JP
agency
FDA-BAM
agency
APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832
agency
ISO 4832
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)