Fortfahren mit
1.04030
VRB (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose)-MUG-Agar
FluoroCult®, FDA-BAM, suitable for microbiology, for Escherichia coli, for coliforms
Synonym(e):
Coliform-Selektivagar, MUG Violett-Rot-Galle-Agar, VRB-MUG-Agar, Violett-Rot-Galle-Agar mit MUG, Violett-Rot-Galle-Lactose-MUG-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 511,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
€ 511,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
FDA-BAM
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
FluoroCult®
storage condition
(Keep tightly closed and dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
7.3-7.5 (25 °C, 39.6 g/L in H2O)
solubility
39.6 g/L (after autoclaving)
bulk density
620 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Fluorocult® VRB-MUG-Agar ist ein Selektivmedium für den Nachweis und die Auszählung von coliformen Bakterien, insbesondere E. coli. Pepton aus Fleisch liefert Aminosäuren und andere komplexe stickstoffhaltige Substanzen, und Hefeextrakt liefert Vitamin-B-Komplexe. Lactose ist ein fermentierbares Kohlenhydrat. Kristallviolett und Gallensalze hemmen das Wachstum grampositiver bakterieller Begleitflora. Neutralrot dient als pH-Indikator. Lactose-positive Kolonien zeigen aufgrund der Säureproduktion einen Farbwechsel nach rot. Lactose-negative Enterobakterien sind farblos. Lactose-positive Kolonien sind rot und oft von einer trüben Zone umgeben, die durch die Ausfällung von Gallensäuren entsteht. E.-coli-Kolonien erscheinen unter UV-Licht fluoreszierend. β-D-Glucuronidase, die von E. coli gebildet wird, spaltet 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid (MUG) in 4-Methylumbelliferon und Glucuronid. Das fluorogene 4-Methylumbelliferon kann unter einer Lampe mit langwelligen UV-Strahlen nachgewiesen werden.
Application
Fluorocult® VRB-Agar ist für den Nachweis und die Auszählung coliformer Bakterien (insbesondere E. coli) in Lebensmitteln und Milchprodukten geeignet.
Features and Benefits
  • Fluorocult® fluorogene Nährmedien ermöglichen schnelle und zuverlässige Tests von Kulturen
  • Leistungsstarke Alternativen zu konventionellen mikrobiologischen Methoden für einen schnellen und sensitiven Nachweis von Bakterien
  • Bietet hochwertige granulierte Nährmedien
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen,
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Anwenderfreundlich: Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
  • Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): dunkelrot
pH-Wert (25 °C): 7,2–7,6
Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C): flüssig
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gut bis sehr gut
Wachstum Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): kein Grenzwert
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige Hemmung
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): vollständige Hemmung
Kolonien (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): rot mit Fällungshof
Kolonien (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): rot mit Fällungshof
Kolonien (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): farblos bis beige
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): + (schwach)
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluoreszenz (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): + (grünlich)
Inkubation: 18–24 h; 35 °C; aerob.
Legal Information
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.102751.014061.46000
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
enterobacteriaceae
suitability
coliforms
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., coliforms
agency
FDA-BAM
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
agency
APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
granular
form
plate (ready-to-use)
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N20204-500G04061838355256
N20204-25G04061838355249
N20204-100G04061834110033
104030050004022536046556