Fortfahren mit
1.01406
GranuCult® Prime Violett-Rot-Galle-Lactose-Agar (VBRL)
GranuCult® prime, according to ISO 4832, APHA, FDA-BAM, granular, for coliforms, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Synonym(e):
Coliform-Nachweismedien, Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Agar, Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Agar, VRB-Agar (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Agar), Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose-Agar, VBRL-Agar, VRB-Agar, VRB-Agar (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Agar), Violett-Rot-Galle-Agar, Violett-Rot-Galle-Lactose-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.000,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832
Ph:
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 226,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39.5 g/L
bulk density
670 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
GranuCult® VRB-Agar (Violett-Rot-Galle-Lactose-Agar) wird zum Nachweis und für die Koloniezählung coliformer Bakterien eingesetzt. Kristallviolett und Gallensalze hemmen das Wachstum grampositiver bakterieller Begleitflora. Der Abbau von Lactose zu Säure wird durch den pH-Indikator Neutralrot, der sich rot verfärbt, und durch Ausfällung von Gallensäuren angezeigt. Der enzymatische Aufschluss von tierischem Gewebe liefert Kohlenstoff- und Stickstoffquellen für das Bakterienwachstum. Hefeextrakt liefert vor allem die Vitamine des B-Komplexes, während Agar als Festigungsmittel dient.
Application
GranuCult® Prime Violett-Rot-Galle-Lactose-Agar (VBRL) eignet sich für den Nachweis und die Koloniezählung coliformer Bakterien aus Lebens- und Futtermitteln, Wasser und anderen Materialien.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,2 - 7,6
Erstarrungsverhalten (2 h, 45 °C): flüssig
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50 %
Koloniefarbe (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): violett-rote Kolonien mit oder ohne Präzipitathof
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50 %
Koloniefarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): violett-rote Kolonien mit oder ohne Präzipitathof
Inokulum auf Referenzmedium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Koloniezahl (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Wiederfindung auf Testmedium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): ≥ 50 %
Koloniefarbe (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): violett-rote Kolonien mit oder ohne Präzipitathof
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): kein Limit
Koloniefarbe (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): farblose bis beige Kolonien
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige Hemmung
Wachstum (Escherichia coli ATCC 29212 (WDCM 00087)): vollständige Hemmung
Inkubation: 24 ± 2 Stunden bei 30 ± 1 °C
Referenzmedium: CASO-Agar
Eine Wiederfindung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Other Notes
  • Das zubereitete Medium ist klar und rot
  • Wenn das Medium sofort für das Plattengussverfahren verwendet werden soll, kühlen Sie es vor der Verwendung im Wasserbad auf 44–47 °C ab
  • Wenn das Medium für das Oberflächenverfahren verwendet wird, sollte vor der Verwendung keine sichtbare Feuchtigkeit auf den Platten vorhanden sein
  • Die zubereiteten Platten können bei 2 °C bis 8 °C im Dunkeln und vor Verdunstung geschützt bis zu 5 Tage gelagert werden
Ersetzt: 1014065007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Kulturmedium® in Pulverform. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.040301.102751.46000
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
plate (ready-to-use)
agency
APHA, ISO 4832, FDA-BAM
agency
FDA-BAM
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
suitability
coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
enterobacteriaceae
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., coliforms
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
FluoroCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
Heimplate
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101406500004022536020341
101406050004022536020310