closure type blue screw cap and 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
manufacturer/tradename
ReadyTube®
technique(s)
cell counting: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.4 ( in H2O)
application(s)
food and beverages industrial qc microbiology
storage temp.
2-25°C
suitability
coliforms
General description
ReadyTube® ist ein gebrauchsfertiges Medium, das die höchste Qualitätsstufe und Vertrauen in die Tests bietet, da es die Genauigkeit verbessert und das Risiko falscher Ergebnisse signifikant verringert. ReadyTube® Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose-Agar wird zum Nachweis und für die Keimzahl von coliformen Bakterien eingesetzt. Der enzymatische Aufschluss von tierischem Gewebe und Hefeextrakt stellt stickstoffhaltige Verbindungen und andere für den bakteriellen Stoffwechsel wichtige Nährstoffe bereit. Dieses Medium ist aufgrund seiner Gallensalze und seines Kristallvioletts selektiv. Kristallviolett hemmt grampositive Organismen, insbesondere Staphylococci. Neutralrot-Indikator hilft beim Nachweis der Lactosefermentation. Lactosefermentierende Stämme wachsen rot oder rosarot und werden von einer Zone aus säureausgefällter Galle umgeben. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht im Medium aufrecht. Die rote Farbe tritt aufgrund der Absorption von Neutralrot und eines anschließenden Farbumschlags des Farbstoffs auf, wenn der pH-Wert des Mediums unter 6,8 fällt.
Application
ReadyTube® Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose-Agar wird zum Nachweis und zur Zählung von coliformen Organismen in Wasser, Milch, Milchprodukten und anderen Lebensmittelprodukten eingesetzt
Legal Information
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.