Fortfahren mit
14-383
Rho-Assayreagenz (Rhotekin RBD, Agarose), 650 µg
Specifically binds to & precipitates GTP-Rho, but not GDP-Rho from cell lysates. For use in Affinity Binding Assays.
Synonym(e):
Rho-Assay-Reagenz, Rho-Nachweisreagenz, Rhotekin-RBD-Assayreagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
mouse ... RTKN(20166)
General description
GST-markiertes Fusionsprotein, das den Resten 7–89 der in E. coli exprimierten Rhotekin-Rho-Bindungsdomäne der Maus entspricht und an Glutathion-Agarose gebunden ist. Bindet und präzipitiert insbesondere GTP-Rho, jedoch nicht GDP-Rho aus Zelllysaten.
Produktherkunft: In E. coli exprimiert
Physical form
650 µg rekombinantes Protein in 1 ml Glutathion-Agarose-Slurry mit 45 mM TRIS, pH 7,5, 0,45 % Triton X-100, 135 mM NaCl, 4,5 mM MgCl2, 0,9 mM Dithiothreitol, 0,09 mM PMSF, 0,9 µg/ml Aprotinin, 0,9 µg/ml Leupeptin und 10 % Glycerol.
Preparation Note
Bei -70 °C ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Routinemäßige Evaluierung mittels Präzipitation von GTP-Rho aus 3T3/A31-Lysaten und anschließenden Nachweis mittels Immunblot-Analyse unter Verwendung von Anti-Rho, Klon 55 (05-778).
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14-45517-29414-415
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable
Gene Information
mouse ... RTKN(20166)
Gene Information
human ... TERF2IP(54386)
Gene Information
human ... RHOA(387)
Gene Information
-
UniProt accession no.
Q9BST9
UniProt accession no.
Q9NYB0
UniProt accession no.
P08134, P61586, P62745
UniProt accession no.
Q15311
NCBI accession no.
NM_001015055.1, NM_033046.2, NM_001015056.1
NCBI accession no.
NM_018975.2
NCBI accession no.
NM_001664.2
NCBI accession no.
NM_006788.3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Progestogens regulate endothelial actin cytoskeleton and cell movement via the actin-binding protein moesin.
Xiao-Dong Fu, Marina Flamini, Angel Matias Sanchez, Lorenzo Goglia, Maria Silvia Giretti et al.
Molecular Human Reproduction null
Geranylgeranyl diphosphate depletion inhibits breast cancer cell migration.
Amel Dudakovic,Huaxiang Tong,Raymond J Hohl
Investigational New Drugs null
Minji Jo et al.
The Journal of biological chemistry, 277(14), 12479-12485 (2002-01-24)
Binding of the urokinase-type plasminogen activator (uPA) to its receptor activates diverse cell signaling pathways. How these signals are integrated so that cell physiology is altered remains unclear. In this study, we demonstrated that migration of MCF-7 breast cancer cells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14-38304053252279225