Fortfahren mit
14-455
Rap1-Assayreagenz (RalGDS-RBD, Agarose), 650 µg
Reagent (Ral GDS-RBD, agarose). A GST-tagged fusion protein, corresponding to amino acids 788-884 of human Ral GDS-Rap binding domain (RBD), for use in Affinity Binding Assays.
Synonym(e):
Ral-GDS-RBD-Assayreagenz, Rap1-Nachweisreagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TERF2IP(54386)
General description
Ein GST-markiertes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 788–884 der humanen Ral-GDS-Rap-bindenden Domäne (RBD) entspricht
Produktherkunft: exprimiert in E. coli
Preparation Note
6 Monate bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunoblot-Analyse beurteilt.
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14-38314-27814-415
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
-
technique(s)
affinity binding assay: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Gene Information
human ... TERF2IP(54386)
Gene Information
mouse ... RTKN(20166)
Gene Information
human ... MRAS(22808)
Gene Information
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q9NYB0
UniProt accession no.
Q9BST9
UniProt accession no.
O14807
UniProt accession no.
Q15311
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Franke et al.
The EMBO journal, 16(2), 252-259 (1997-01-15)
Rap1 is a small, Ras-like GTPase whose function and regulation are still largely unknown. We have developed a novel assay to monitor the active, GTP-bound form of Rap1 based on the differential affinity of Rap1GTP and Rap1GDP for the Rap
Differential interaction of the ras family GTP-binding proteins H-Ras, Rap1A, and R-Ras with the putative effector molecules Raf kinase and Ral-guanine nucleotide exchange factor
Herrmann, C, et al
The Journal of Biological Chemistry, 271, 6794-6800 (1996)
Amlodipine potentiates metalloproteinase activity and accelerates elastin degradation in a model of aneurysmal disease.
J R Boyle,I M Loftus,S Goodall,M Crowther,P R Bell,M M Thompson
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14-45504053252469350
17-32104053252369438