Über diesen Artikel
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127087-87-0
127087-87-0
9002-93-1 + 127087-87-0
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 14-415 | 04053252509896 |