Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CDC42(998)
General description
GST-Fusionsprotein, das der p21-Bindungsdomäne (PBD, Reste 67–150) von humaner PAK-1 entspricht und an Glutathion-Agarose gebunden bereitgestellt wird.
Bindet Rac-GTP und Cdc42-GTP aus Zelllysaten spezifisch und fällt diese aus.
Bindet Rac-GTP und Cdc42-GTP aus Zelllysaten spezifisch und fällt diese aus.
Produktherkunft: Humane PAK-1, exprimiert in E. coli.
Preparation Note
1 Jahr bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßige mittels Affinitätspräzipitation/Immunblot beurteilt.
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable (G-protein) |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... CDC42(998) | Gene Information human ... TERF2IP(54386) | Gene Information - | Gene Information human ... RAC1(5879) |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Cardiac remodeling caused by transgenic Over-expression of a corn rac gene.
Elnakish MT, Awad MM, Hassona MD, Alhaj MA, Kulkarni A, Citro LA, Sayyid M, Abouelnaga ZA et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null
S H Chiang et al.
Nature, 410(6831), 944-948 (2001-04-20)
The stimulation of glucose uptake by insulin in muscle and adipose tissue requires translocation of the GLUT4 glucose transporter protein from intracellular storage sites to the cell surface. Although the cellular dynamics of GLUT4 vesicle trafficking are well described, the
Akt inhibits MLK3/JNK3 signaling by inactivating Rac1: a protective mechanism against ischemic brain injury.
Quan-Guang Zhang, Xiao-Tian Wang, Dong Han, Xiao-Hui Yin, Guang-Yi Zhang, Tian-Le Xu
Journal of Neurochemistry null
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 14-325 | 04053252588532 |
| Z250244-1EA | 04061826227985 |