Fortfahren mit
17-441
Rac1/Cdc42-Aktivierungsassay-Kit
The Rac1/Cdc42 Activation Assay provides an effective method for detecting Rac & Cdc42 activity in cell lysates.
Synonym(e):
Rac1-Aktivierungsassay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... RAC1(5879)
General description
Der Rac1/Cdc42-Aktivierungsassay (Katalognr. 17-441) stellt ein wirksames Verfahren für den Nachweis der Rac- und Cdc42-Aktivität in Zelllysaten dar. Dieser Assay nutzt den Downstream-Effektor von Rac/Cdc42, p21-aktivierte Proteinkinase (PAK1), um die aktive GTP-gebundene Form von Rac/Cdc42 aus der Probe zu isolieren. Die p21-Bindungsdomäne (PBD) von PAK1 wird als GST-Fusionsprotein exprimiert und ist an Agarose-Beads gekoppelt. Nach der Präzipitation wird ein Immunblot durchgeführt und das aktivierte Rac/Cdc42 wird mit spezifischen monoklonalen Antikörpern, gefolgt von einem an HRP konjugierten Sekundärantikörper und ECL-Reagens nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Artenübergreifende Kreuzreaktivität: Mensch und Maus. Eine Kreuzreaktion mit allen Säugetierspezies wird erwartet.
Anti-Rac1, Klon 23A8: Artenübergreifende Kreuzreaktivität: Mensch, Maus und Ratte. Kreuzreaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Anti-Cdc42Artenübergreifende Kreuzreaktivität: Mensch, Maus, Ratte und Hund. Eine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Analysis Note
Regelmäßig mittels Präzipitation von Rac1-GTP und Cdc42-GTP aus 3T3/A31- und HeLa-Zelllysaten, die mit GTPγS beladen wurden (Lysate wurden für Cdc42-GTP in vitro mit GTPγS beladen), beurteilt. Das ausgefällte Rac1-GTP und Cdc42-GTP wurde mittels Immunblot-Analyse unter Verwendung von Anti-Rac1 (1 μg/ml) nachgewiesen.
Other Notes
Rac/Cdc42-Assay-Reagens (PAK-1-PBD-Agarose), Katalognr. 14-325: Ein Fläschchen mit 300 μg an 150 μl Glutathion-Agarose-Beads gebundenes PAK-1 PBD, das als 50%ige Aufschlämmung in 20 mmol/l PBS, pH-Wert 7,4, mit 50 % Glycerin für ein Endvolumen von 300 μl bereitgestellt wird.
Anti-Rac1, Klon 23A8, Katalognr. 05-389: Ein Fläschchen mit 250 μg mit Protein G aufgereinigtem Maus-IgG2b in 250 μl Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid)
Anti-Cdc42 (monoklonales Maus-IgG1), Katalognr. 05-542: Ein Fläschchen mit 50 μg aufgereinigtem Maus-IgG1 in 200 μl 50 % Lagerpuffer (20 mmol/l Natriumphosphat, pH-Wert 7,5, 150 mmol/l NaCl, 1,5 mmol/l Natriumazid mit 1 mg/ml BSA) und 50 % Glycerin.
Mg2+-Lyse-/Waschpuffer, 5X, Katalognr. 20-168: Zwei Fläschchen mit je 18 ml 5X-MLB: 125 mmol/l HEPES, pH-Wert 7,5, 750 mmol/l NaCl, 5 % Igepal Ca-630, 50 mmol/l MgCl2, 5 mmol/l EDTA und 10 % Glycerin.
100X GTPγS, 10 mmol/l, Katalognr. 20-176: Ein Fläschchen mit 50 μl 10-mmol/l-GTPγS, 100X-Stammlösung in 50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,8, nicht hydrolysierbares Analogon von GTP. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysaten.
100X GDP, 100 mmol/l, Katalognr. 20-177: Ein Fläschchen mit 50 μl 100-mmol/l-GDP, 100X-Stammlösung in 50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,8. GDP (Guanosin-5′-Diphosphat) für die In-vitro-Markierung von G-Proteinen in der inaktiven Form. Ausreichend zum Markieren von 5 ml Zelllysaten.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-28317-1039414-325
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable (G-protein)
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable (G-protein)
technique(s)
affinity binding assay: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Gene Information
human ... RAC1(5879)
Gene Information
human ... RAC1(5879)
Gene Information
human ... RAC1(5879)
Gene Information
human ... CDC42(998)
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P60953
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Krishna Chinthalapudi et al.
Nature communications, 9(1), 1338-1338 (2018-04-08)
Neurofibromatosis type 2 (NF2) is a tumor-forming disease of the nervous system caused by deletion or by loss-of-function mutations in NF2, encoding the tumor suppressing protein neurofibromin 2 (also known as schwannomin or merlin). Neurofibromin 2 is a member of
Mayu Kasubuchi et al.
Scientific reports, 7(1), 5168-5168 (2017-07-14)
Recently, sex steroid membrane receptors garnered world-wide attention because they may be related to sex hormone-mediated unknown rapid non-genomic action that cannot be currently explained by their genomic action via nuclear receptors. Progesterone affects cell proliferation and survival via non-genomic
Shashikiran Donthamsetty et al.
PloS one, 8(9), e74625-e74625 (2013-09-24)
Particularly interesting new cysteine-histidine-rich protein (PINCH) protein is part of the ternary complex known as the IPP (integrin linked kinase (ILK)-PINCH-Parvin-α) complex. PINCH itself binds to ILK and to another protein known as Rsu-1 (Ras suppressor 1). We generated PINCH
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-44104053252338700