Fortfahren mit
126741
Alcalase®-Enzym, Bacillus licheniformis
Synonym(e):
Protease from Bacillus licheniformis, subtilisin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥0.75 Anson units/mL
Biological source:
Bacillus licheniformis
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.75 Anson units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
activity assay: suitable
color
dark brown
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Alcalase® ist eine Serin-Endopeptidase, die hauptsächlich aus Subtilisin A besteht.[1]
Application
Alcalase®-Enzym, Bacillus licheniformis wurde für den proteolytischen Aufschluss und die Extraktion von Polysacchariden in verschiedenen Schwammspezies verwendet. Es wird außerdem als Endoproteaseenzym für die enzymatische Hydrolyse bei der Herstellung von Fischprotein-Hydrolysat eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Alcalase® eignet sich für die Hydrolyse von Proteinen mit einem optimalen pH-Wert von 7,0–8,5. Sie wird als Additiv für Detergenzien, Enthaarungsmittel und Lederbeizmittel eingesetzt. Alcalase wird auch zum Zartmachen von Fleisch, zur Entwicklung von Käsearoma, zur Backwarenherstellung sowie zur Verbesserung der Verdaulichkeit von Tierfutter eingesetzt. Im Handel erhältliche Alcalase® umfasst ein flüssiges Enzympräparat mit 50 % Glycerin, 41 % Wasser und 9 % Proteaseextrakt aus Bacillus licheniformis.[1]
Preparation Note
Die chargenspezifische Dichte entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym, die je Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,5 1,0 µmol L-Tyrosin aus Hämoglobin freisetzt, definiert.
Legal Information
Alcalase is a registered trademark of Novozymes Corp.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4860P5380A3403
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
specific activity
≥0.75 Anson units/mL
specific activity
≥2.4 U/g
specific activity
7-15 units/mg solid
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
saline solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
126741-500ML04055977222128
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the density or the concentration of the enzyme because I can't find it in the FDS ?
    1 answer
    1. Product density and activity are reported in the batch-specific Certificate of Analysis (CofA). The specifications are as follows: density ≥ 1.000 g/ml and activity ≥ 0.750 U/ml.
      Helpful?
  2. Can I dilute the enzyme in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?
    1 answer
    1. Double distilled water can be used to further dilute product 126741.