Fortfahren mit
P5380
Protease aus Bacillus licheniformis
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Synonym(e):
Alkalase, Proteinase aus Bacillus licheniformis, Subtilisin A, Subtilisin Carslberg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 635,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-752-2
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
7-15 units/mg solid
Biological source:
Bacillus licheniformis
€ 64,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
7-15 units/mg solid
mol wt
27 kDa
purified by
crystallization
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
foreign activity
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Subtilisin ist eine nicht-glycosylierte Einzelpolypeptidkette ohne Disulfidbindungen und besitzt ein Molekulargewicht von 27 KDa.
Das Enzym erwies sich bei einem pH von 8-10 als stabil und hielt eine Aktivität von bis zu 90% für 24 Stunden aufrecht. Es zeigt maximale Aktivität bei Temperaturen zwischen 55 und 60 °C.
Application
Das Produkt wurde mit anderen Enzymen für die In-situ-Proteolyse zur Herstellung von Kristallen, die für die Strukturbestimmung geeignet sind, eingesetzt.[1] Es wurde ebenfalls bei der Isolierung von subsarkolemmalen (SS) und intermyofibrillären (IMF) Mitochondrien für In-vitro-Funktionsstudien eingesetzt.[2]
Dieses Produkt ist ein proteolytisches Enzym, das aus der Fermentation von Bacillus licheniformis isoliert wird. Es ist eine Serin-Endoproteinase mit einer breiten Spezifität für native und denaturierte Proteine, die unter alkalischen Bedingungen aktiv ist.
Biochem/physiol Actions
Subtilisin A gehört zur Familie der Serin S8-Endoproteinasen. Es weist eine breite Spezifität mit Präferenz für ein großen ungeladenen Rest an Position P1 auf. Es hydrolysiert native und denaturierte Proteine und ist unter alkalischen Bedingungen aktiv.
Proteinase katabolisiert Proteine durch Hydrolyse von Peptidbindungen. Proteasen werden durch Serin-Aktivstelleninhibitoren wie Phenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) und Diisopropylfluorphosphat inaktiviert. Protease, Produkt P5380, ist eine Serin-Endoproteinase mit einer breiten Spezifität für native und denaturierte Proteine, die unter alkalischen Bedingungen aktiv ist. Sie ist in einigen organischen Lösungsmitteln wie trockenem Octan aktiv.
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin pro min bei pH 7,5 und 37 °C produziert (Farbe vom Folin-Ciocalteu Reagenz).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4860P5459P3910
specific activity
7-15 units/mg solid
specific activity
≥2.4 U/g
specific activity
≥7 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
glycerol solution (50%)
form
lyophilized powder
mol wt
27 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
27 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
solubility
-
solubility
0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted), H2O: miscible
solubility
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi  How I can mix my enzyme with water?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at normal usage concentrations.
      Kindly review the technical data sheet for concentration suggestions available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/194/864/p5380pis-ms.pdf