Fortfahren mit
A3403
α-Amylase -Lösung aus Bacillus licheniformis
greener alternative
Type XII-A, saline solution, ≥500 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Termamyl® 2X, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
5000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 564,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥500 units/mg protein (biuret)
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type XII-A
Quality Segment
form
saline solution
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
mol wt
57.6 kDa
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
α-Amylase gehört zur Familie der Endoamylasen. Ihr Molekulargewicht beträgt 57,6 kDa. α-Amylase setzt sich aus den drei funktionellen Domänen A, B und C zusammen. Domäne A ist eine tonnenförmige (β/α)8-Struktur und die größte Domäne. Domäne B ist mit Domäne A durch eine Disulfidbrücke verbunden und befindet sich zwischen den Domänen A und C. Domäne C besteht aus β-Faltblattstrukturen und ist mit Domäne A durch eine Polypeptidkette verbunden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärke/Ethanol-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Application
α-Amylase wird zur Hydrolyse von α-Bindungen α-verknüpfter Polysaccharide wie Stärke und Glykogen eingesetzt. Produkt A3403 wird aus Bacillus licheniformis gewonnen und ist Typ XII-A. α-Amylase von Sigma wurde in verschiedenen Pflanzenstudien verwendet, z. B. Stoffwechselstudien an Arabidopsis[1].
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolysiert die α-(1,4)-Glucan-Verbindungen in Polysacchariden, die aus mindestens drei α-(1,4)-verknüpften D-Glucose-Einheiten bestehen. Natürliche Substrate wie Stärke und Glycogen werden in Glucose und Maltose aufgespalten.
Physical form
Wässrige Lösung mit Natriumchlorid und Sucrose
Other Notes
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 6,9 und einer Temperatur von 20 °C in 3 Minuten 1,0 mg Maltose aus Stärke frei.
Legal Information
Ein Produkt der Novozyme Corp.
Termamyl is a registered trademark of Novozymes Corp.
Disclaimer
Berichten zufolge hitzestabil bei Temperaturen bis ∼90 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4582A3306A4551
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
20000—60000 U/mL
specific activity
500-1,500 units/mg protein
form
saline solution
form
liquid
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
57.6 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
58-62 kDa
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the volume for the A3403-500KU
    1 answer
    1. The volume of this product is lot specific and dependent upon the protein content and enzymatic activity. Volume may be determined using the specific activity value and mg protein/mL value reported in the Certificate of Analysis. For example, if the end-user has 500KU pack size and the specific activity is reported as 700 units/mg, while the concentration is 20.1 mg/ml. The volume would equate to roughly 35.52 mL. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/cx2335#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the optimal conditions (pH and temperature) for this enzyme to degrade starch? Will it deactivate after heating to 100C?
    1 answer
    1. This product has an optimum pH range of 5–9 and will maintain 98% of activity after 60 minutes at pH 6.2 at 85°C. This material is tested pH 6.9 at boiling temperature for 15 minutes. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/297/885/a3403pis.pdf
      Helpful?
  3. Dear Sir or Madam Could you tell me exactly in what solution the a-amylase is provided? Unfortunately only a "saline sucrose solution" is stated. I would need the exact composition in order to prepare a negative control in my assay. kind regards
    1 answer
    1. All that we can disclose is that this product is supplied as an aqueous solution containing sodium chloride and sucrose with >=10 mg/mL protein.