Fortfahren mit
1.19302
Verification Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
storage temp.
15-25°C
General description
for Spectroquant® Move 100 Colorimeter and Spectroquant Multy Colorimeter
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.146761.146751.18701
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I10600-25G04061831827071
119302000104027269243333