Fortfahren mit
1.14675
CombiCheck 20 standard solution
photometric, Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CombiCheck 20, photometric, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
specific analyte(s)
ammonium, chloride, nitrate, phosphate, sulfate
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
seawater
wastewater
detection method
photometric (ammonium, chloride, COD, nitrate, phosphorus and sulfate)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Spectroquant® CombiCheck 20 ist eine hochwertige Laborlösung zur internen Qualitäts- und Methodenkontrolle.
Diese Spectroquant® Standardlösungen ergänzen unsere gebrauchsfertigen Testkits und Photometer aus dem Spectroquant® Portfolio perfekt und eignen sich ideal zur Validierung internationaler Normverfahren wie ISO, EN, APHA und EPA.
Eine umfassende Übersicht über unsere verschiedenen Gütegrade finden Sie auf der Website bei den Referenzmaterialien zu Gütegraden.
Application
Mit CombiCheck 20 können das photometrische Messsystem (Reagenzien, Messgerät, Handhabung) und die Arbeitsweise überprüft werden.
Features and Benefits
  • Hergestellt und getestet in einem nach DIN EN ISO 9001:2008 akkreditierten Labor
  • Die Lösung wird auf eine Konzentration vorverdünnt, die in den Bereich unserer Spectroquant® Testkits fällt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Verdünnung vor der Analyse, die eine häufige Fehlerquelle darstellt.
  • Gebrauchsfertige verdünnte Referenzmaterialien (RM) und eine erweiterte Messunsicherheit gewährleisten absolute Präzision.
  • Mit Analysenzertifikat (CoA), in dem die zertifizierten Werte angegeben sind, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum
  • Direkt rückführbar auf Standardreferenzmaterialien (SRM) von NIST (National Institute of Standards and Technology) oder USP (United States Pharmacopeia)
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Analysis Note
Standardlösungsreagenz R-1:
Ammonium: 12,0 ± 1,0 mg/l NH4-N
Chlorid: 60 ± 10 mg/l Cl CSB: 750 ± 75 mg/l CSB
Nitrat: 9,0 ± 0,9 mg/l NO3-N
Phosphor: 8,0 ± 0,7 mg/l PO4-P
Sulfat: 500 ± 75 mg/l SO4
Additionslösungsreagenz R-2 (dotierte Probe):
Ammonium: 8,0 ± 0,8 mg/l NH4-N
Chlorid: 40 ± 7 mg/l Cl
CSB: 200 ± 40 mg/l CSB
Nitrat: 7,5 ± 0,8 mg/l NO3-N
Phosphor: 5,0 ± 0,5 mg/l PO4-P
Sulfat: 150 ± 30 mg/l SO4
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)