Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 123,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
CombiCheck 10, photometric, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
specific analyte(s)
ammonium, chloride, nitrate, phosphate, sulfate
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
detection method
photometric (ammonium, chloride, COD, nitrate, phosphorus and sulfate)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Diese Spectroquant® Standardlösungen ergänzen unsere gebrauchsfertigen Testkits und Photometer aus dem Spectroquant® Portfolio perfekt und eignen sich ideal zur Validierung internationaler Normverfahren wie ISO, EN, APHA und EPA.
Eine umfassende Übersicht über unsere verschiedenen Gütegrade finden Sie auf der Website bei den Referenzmaterialien zu Gütegraden.
Application
Features and Benefits
- Hergestellt und getestet in einem nach DIN EN ISO 9001:2008 akkreditierten Labor
- Die Lösung wird auf eine Konzentration vorverdünnt, die in den Bereich unserer Spectroquant® Testkits fällt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Verdünnung vor der Analyse, die eine häufige Fehlerquelle darstellt.
- Gebrauchsfertige verdünnte Referenzmaterialien (RM) und eine erweiterte Messunsicherheit gewährleisten absolute Präzision.
- Mit Analysenzertifikat (CoA), in dem die zertifizierten Werte angegeben sind, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum
- Direkt rückführbar auf Standardreferenzmaterialien (SRM) von NIST (National Institute of Standards and Technology) oder USP (United States Pharmacopeia)
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Analysis Note
Ammonium: 4,00 ± 0,30 mg/l NH4-N
Chlorid: 25 ± 6 mg/l Cl
CSB: 80 ± 12 mg/l CSB
Nitrat: 2,50 ± 0,40 mg/L NO3-N
Phosphor: 0,80 ± 0,08 mg/l PO4-P
Sulfat: 100 ± 15 mg/l SO4
Additionslösungsreagenz R-2 (dotierte Probe):
Ammonium: 3,00 ± 0,25 mg/l NH4-N
Chlorid: 25 ± 6 mg/l Cl
CSB: 30 ± 8 mg/l CSB
Nitrat: 3,00 ± 0,50 mg/L NO3-N
Phosphor: 0,60 ± 0,07 mg/l PO4-P
Sulfat: 40 ± 5 mg/l SO4
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 20-25°C |
| specific analyte(s) ammonium, chloride, nitrate, phosphate, sulfate | specific analyte(s) ammonium, chloride, nitrate, phosphate, sulfate | specific analyte(s) aluminium, lead, nickel, zinc | specific analyte(s) cadmium, copper, iron, manganese |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c