Fortfahren mit
118510
ATR Kinase Inhibitor II
Synonym(e):
ATR Kinase Inhibitor II, 3-Amino-6-(4-((1-(dimethylamino)propan-2-yl)sulfonyl)-phenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25N5O3S
Molekulargewicht:
439.53
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable aminopyrazinyl-sulfone compound that acts as a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of ATR kinase (IC50 = 12 nM; Ki = 6 nM) with excellent selectivity over ATM, DNA-PK (IC50 >8 µM) and in a 50-kinase panel (% inhibition at 2 µM = 59, 57, 55, 52, 43 and 42 for AMPK, Lck, RIPK2, Ret, IKKα and FGFR3, respectively). Shown to block pH2AX-Ser139 (IC50 = 420 nM in hydroxyurea treated HT29 cells) and preferentially enhance cisplatin (Cat. No. 232120 ) cytotoxicity against tumor cells over normal cells by ~7-fold at 620 nM.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Charrier, J.D., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 2320.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
616452218710218860
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
118510-10MG04055977223170