Fortfahren mit
218860
Casein-Kinase II-Inhibitor VIII
The Casein Kinase II Inhibitor VIII controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Casein-Kinase II-Inhibitor VIII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)S2
InChI
1S/C18H14N2O4S/c1-24-14-8-6-12(7-9-14)16(21)20-18-19-10-15(25-18)11-2-4-13(5-3-11)17(22)23/h2-10H,1H3,(H,22,23)(H,19,20,21)
InChI key
UPIVZLFKYMNZDG-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Thiazolamid-Verbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor gegen Casein-Kinase-2/CK2 (IC50 = 32 und 46 nmol/l gegen CK2α bzw. CK2α′) sowie gegen DYRK1B und FLT-3 (82%ige bzw. 76%ige Hemmung bei 30 nmol/l) dient und eine verringerte oder nur geringe Wirkung gegen andere Ziele in einer Selektivitätsprofilstudie an einem Panel aus 70 Kinasen aufweist. Blockiert die Proliferation einer Reihe von Krebszellen wirksam (IC50 = 2,6, 1,6 und 2,4 µmol/l in A549-, HCT116- bzw. MCF-7-Kulturen).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
CK2
Reversibel: ja
Sekundärziel
DYRK1B, FLT-3
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 32 und 46 nmol/l gegen CK2&alpha
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Hou, Z., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 2899.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218697676481218710
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c