Fortfahren mit
1.17118
MAS-100 Iso MH Steuereinheit, 2 Köpfe
Pre-assembled for two heads with USB and digital I/O interfaces
Synonym(e):
MAS-100 Iso MH® Externer mikrobieller Luftkeimsammler
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33.620,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
€ 33.620,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
installed ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.171461.171481.17149
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
feature
installed ( )
feature
installed
feature
installed ( )
feature
installed
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
General description
Die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit 2 Köpfen ist für die Überwachung der Luft in Isolatoren und RABS auf mikrobiologische Kontamination geeignet, kann aber auch zur Probenahme an Fixpunkten in Reinräumen verwendet werden. Wie andere MAS-100-Luftkeimsammler basiert auch dieses Gerät auf dem Andersen-Impaktionsprinzip. Die Steuereinheit mit elektronischen und beweglichen Gebläseteilen kann außerhalb der kritischen Zone verbleiben, während der einzelne Probenahmekopf für Standard-Petrischalen (90 - 100 mm) Proben in der Containment-Zone sammelt. Die Schlauchleitung kann bei Dekontamination mit VHP bis zu 10 m und ohne Dekontamination mit VHP bis zu 50 m lang sein. Dank des innovativen Doppelventilsystems können die Probenahmeköpfe in das Dekontaminationsverfahren mit VHP integriert werden. Jedes Gerät verfügt sowohl über eine Pumpe zum Sammeln der Luft als auch über eine Sterilisationspumpe, die beide selbstständig arbeiten.
Die vollautomatische Kalibrierung des Geräts garantiert einen maximalen Wirkungsgrad und höchste Genauigkeit. Das System misst den Luftfluss und regelt diesen auf einen konstanten Wert von 100 l/min. Mit ±2.5 % erzielen diese Systeme die höchste Luftflussgenauigkeit. Zum Vergleich: Die Genauigkeit bei anderen Geräten kann bis zu ±10 % variieren. Die Instrumente werden nach GAMP 5 konzipiert und gebaut und gemäß ISO 14698-1 von unabhängiger Stelle validiert. Sie besitzen einen sehr guten physikalischen Wirkungsgrad und erzielen einen D50-Wert von unter 1,1 μm sowie einen hohen biologischen Wirkungsgrad. Die Wirkungsgrade und D50-Werte sind von der Schlauchlänge unabhängig und mit anderen Geräten der MAS-Familie vergleichbar.
Diese Version ist mit zwei Ventilen für zwei Probenahmeköpfe und zur Kommunikation mit RS232-, USB- und Digitaleingabe/-ausgabe-Schnittstellen ausgestattet. Falls andere Kommunikationsschnittstellen erforderlich sein sollten, sind zwei alternative Modelle erhältlich: die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit Ethernet und 2 Köpfen mit Ethernet-Schnittstelle und die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit Profibus und 2 Köpfen mit Profibus-Schnittstelle.
Der Probenuntersatz (Standard- oder reinigungsfreundliche Version) sowie die perforierten Deckel können je nach den spezifischen Anforderungen der Probenahmestelle und des Arbeitsablaufs separat ausgewählt werden.
Application
Die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit 2 Köpfen ist für die mikrobiologische Luftüberwachung in Isolatoren und RABS geeignet. Die Luftkeimsammler kommen in zahlreichen pharmazeutischen Anwendungen zum Einsatz.
Other Notes
Mit zwei Ventilanschlüssen (einschl. Kabel) für zwei Probenahmeköpfe versehene Steuereinheit, die weiterhin eine Reihe von Phoenix-Steckverbindern, digitale E/A-Module, USB-Stick mit sämtlichen Handbüchern und Dokumentationen umfasst.
Legal Information
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
117118000104027269848200