Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 15.220,00 |
Über diesen Artikel
product line
MAS-100®
feature
portable
manufacturer/tradename
MAS-100® Regulus
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 NT®
General description
Es wird aus eloxiertem Aluminium gefertigt und zeichnet sich durch seine außerordentliche Robustheit aus, die in Transportstudien für den Luftfrachttransport nachgewiesen wurde.
Zusätzliche Sensoren, wie ein Erschütterungssensor, minimieren das Risiko falscher Kalibrierdaten, falls das Instrument fallen gelassen wurde.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms. | description Portable battery operated microbial air sampler | description Pre-assembled for one head with USB and digital I/O interfaces |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| feature portable | feature portable | feature portable ( ) | feature installed ( ) |
| manufacturer/tradename MAS-100® Regulus | manufacturer/tradename MAS-100 NT® | manufacturer/tradename MAS-100 VF® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso MH® |
| product line MAS-100® | product line MAS-100® | product line MAS-100® | product line - |
| compatibility for use with MAS-100 NT® | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?