Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Die vollautomatische Kalibrierung des Geräts garantiert einen maximalen Wirkungsgrad und höchste Genauigkeit. Das System misst den Luftfluss und reguliert ihn auf einen konstanten Wert von 100 l/min. Diese Systeme weisen mit ± 2,5 % die höchste Luftflussgenauigkeit auf, im Gegensatz zu anderen Systemen, die bis zu ± 10 % erreichen können. Die Instrumente werden nach GAMP 5 konzipiert und gebaut und gemäß ISO 14698-1 von unabhängiger Stelle validiert. Sie besitzen einen sehr guten physikalischen Wirkungsgrad und erzielen einen D50-Wert von unter 1,1 μm sowie einen hohen biologischen Wirkungsgrad. Die Wirkungsgrade und D50-Werte sind von der Schlauchlänge unabhängig und mit anderen Geräten der MAS-Familie vergleichbar.
Diese Version ist mit drei Ventilen für drei Probenahmeköpfe und zur Kommunikation mit RS232-, USB- und Digitaleingabe/-ausgabe-Schnittstellen ausgestattet. Falls andere Kommunikationsschnittstellen erforderlich sein sollten, sind zwei alternative Modelle erhältlich: die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit Ethernet und 3 Köpfen mit Ethernet-Schnittstelle und die MAS-100 ISO MH® Steuereinheit mit Profibus und 3 Köpfen mit Profibus-Schnittstelle.
Die Probenahmebasis (Standard- oder reinigungsfreundliche Version) sowie die Lochdeckel können je nach spezifischen Anforderungen der Probenahmestelle und des Arbeitsablaufs separat ausgewählt werden.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with 90mm Petri Dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| feature installed | feature installed ( ) | feature installed | feature installed |
| agency according to ISO 14698 | agency according to ISO 14698 | agency according to ISO 14698 | agency according to ISO 14698 |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAS-100 Iso MH® Externer mikrobieller Luftkeimsammler
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1171460001 | 04027269909659 |