Fortfahren mit
1.16755
Cäsiumchlorid-Lanthanchlorid-Pufferlösung
acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy 10 g/l CsCl + 100 g/l La
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161703
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
storage condition
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
concentration
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
technique(s)
AAS: suitable
color
violet
pH
<1 (25 °C in H2O, undiluted)
solubility
water: soluble
density
1.178 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤5.0 mg/L, Cd: ≤0.2 mg/L, Co: ≤1.0 mg/L, Cr: ≤1.0 mg/L, Cs: : 7.50-8.28 g/L, Cu: ≤0.2 mg/L, Fe: ≤1.0 mg/L, K: ≤0.2 mg/L, Li: ≤0.2 mg/L, Mg: ≤1.0 mg/L, Mn: ≤0.2 mg/L, Na: ≤2.0 mg/L, Ni: ≤1.0 mg/L, Sr: ≤1.0 mg/L, Zn: ≤2.0 mg/L
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Lanthangehalt (potentiometrisch): 95,2–105,2 g/L
Cs (Cäsium): 7,50–8,28 g/L
Ca (Calcium): ≤ 5,0 mg/L
Cd (Cadmium): ≤ 0,2 mg/L
Co (Cobalt): ≤ 1,0 mg/L
Cr (Chrom): ≤ 1,0 mg/L
Cu (Kupfer): ≤ 0,2 mg/L
Fe (Eisen): ≤ 1,0 mg/L
Kalium: ≤ 1,0 mg/L
Li (Lithium): ≤ 0,2 mg/L
Mg (Magnesium): ≤ 1,0 mg/L
Mn (Mangan): ≤ 0,2 mg/L
Na (Natrium): ≤ 2,0 mg/L
Ni (Nickel): ≤ 1,0 mg/L
Sr (Strontium): ≤ 1,0 mg/L
Zn (Zink): ≤ 2,0 mg/L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.020381.020411.02039
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
water: soluble
solubility
1860 g/L
solubility
1860 g/L
solubility
1860 g/L
density
1.178 g/cm3 at 20 °C
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116755100004022536167923