Merck
1.02038
Supelco
Cäsiumchlorid
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Cäsiumchlorid
Größe auswählen
25 G
€ 127,00
100 G
€ 380,00
€ 127,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 127,00
100 G
€ 380,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
ClCs
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-600-2
NACRES:
NA.21
€ 127,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
646 °C
Löslichkeit
1860 g/L
Dichte
3.97 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1800 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,5 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0003 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Li (Lithium): ≤ 0,00005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
Rb (Rubidium): ≤ 0,008 %
Zn (Zink): ≤ 0,0003 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable