Fortfahren mit
1.02041
Cesium chloride
EMPLURA®
Synonym(e):
Cesium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.130,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
ClCs
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-600-2
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
38050206
Assay:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Form:
solid
Solubility:
1860 g/L
€ 2.130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
solubility
1860 g/L
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.03%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0203828932931807
form
solid
form
solid
form
crystals, chunks or beads
form
crystals
solubility
1860 g/L
solubility
1860 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
assay
99.9%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
646 °C
mp
646 °C
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.03%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c