Fortfahren mit
1.02039
Cäsiumchlorid
99.995 Suprapur®
Synonym(e):
Cäsiumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.440,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
ClCs
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-600-2
NACRES:
NB.21
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
1860 g/L
€ 342,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
solubility
1860 g/L
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Optimizing high-throughput viral vector characterization with density gradient equilibrium analytical ultracentrifugation: Diese Studie verwendet Cäsiumchlorid zur Optimierung der Hochdurchsatz-Charakterisierung von viralen Vektoren mithilfe der analytischen Dichtegradienten-Gleichgewichts-Ultrazentrifugation, um die Effizienz und Genauigkeit der Analyse von viralen Vektoren zu verbessern (Sternisha et al., 2023).
  • Mammalian Reoviruses: Propagation, Quantification, and Storage.: In dieser Studie wird Cäsiumchlorid verwendet, um die Ausbreitung, Quantifizierung und Lagerung von Säugetier-Reoviren zu erleichtern und so zu einer besseren Handhabung und Untersuchung dieser Viren in der Forschung beizutragen (Coombs, 2023).
  • Large-scale purification of functional AAV particles packaging the full genome using short-term ultracentrifugation with a zonal rotor: In diesem Artikel wird die Aufreinigung von adenoassoziierten Viruspartikeln im großen Maßstab unter Verwendung von Cäsiumchlorid in der Ultrazentrifugation erörtert, was für gentherapeutische Anwendungen entscheidend ist (Wada et al., 2023).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,995 %
Assay (argentometrisch): ≥ 99,5 %
Spezifische Absorption (260 nm; 50 %; 1 cm; Wasser): ≤ 0,020
Spezifische Absorption (280 nm; 50 %; 1 cm; Wasser): ≤ 0,020
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 20 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
B (Bor): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 2,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,005 ppm
(Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,020 ppm
K (Kalium): ≤ 2 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 4,0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,020 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,030 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,20 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,20 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,020 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
318071.020383030-OP
form
solid
form
crystals
form
solid
form
crystals
assay
99.995%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
assay
-
solubility
1860 g/L
solubility
-
solubility
1860 g/L
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6-7.5
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumchlorid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102039025004022536028057
102039100004022536028064
102039005004022536028040
Questions
  1. Is Art # 1.020309 in powder or crystalline form?
    1 answer
    1. It is only specified that the material is in 'solid' form. The solid form cannot otherwise be guaranteed. It may be helpful to purchase a small amount to evaluate the form and/or particle size before further use.