Fortfahren mit
1.14848
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphat-Test, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 220 tests (depending on package size), sufficient for 420 tests
specific analyte(s)
phosphate
measuring range
0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
(o-Phosphat) Verfahren: photometrisch, PMB 0,0025–5,00 mg/l PO₄-P 0,0077–15,3 mg/l PO₄ 0,0057–11,46 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
Diese Methode entspricht EPA 365,2+3, APHA 4500-P E und DIN EN ISO 6878.
Der Spectroquant®Phosphat-Reagenzientest ermöglicht die genaue Quantifizierung von Phosphat. Ein erhöhter Phosphatgehalt kann zu Eutrophierung von Gewässern führen, was ein Umweltrisiko darstellt.
Deshalb wird der Phosphatgehalt im Trinkwasser und Abwasser in vielen Ländern reguliert. Weitere Anwendungen sind die Bestimmung von Phosphat in Lebensmitteln und Getränken (z. B. Bier) sowie in Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Boden).
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß dem im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.007981.144491.14842
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Vanadato-molybdate)
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5)
measuring range
1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 2-229 mg/L (P2O5), 3-307 mg/L (PO43-)
measuring range
1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-)
measuring range
0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), 1.5-92.0 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Die Analyse niedriger PO4-P-Konzentrationen in natürlichen, nicht kontaminierten Gewässern ist oft schwierig. Der photometrische Spectroquant® Test bietet eine einfach einsetzbare und empfindliche Methode zur Quantifizierung mit Ergebnissen, die mit DIN EN ISO 6878 vergleichbar sind.
Spectroquant® photometric test accurately quantifies low concentrations of PO4-P in natural waters.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114848000804054839019647
114848000204027269076184
114848000704054839019623
114848000104022536157023
Questions
  1. Hi, Do you have any data regarding the solubility of the p2K reagent (mix of Molybdate and antimony tartrate)?
    1 answer
    1. The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/198/700/114848ug-ms.pdf