Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 190 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Phosphat-Test, colorimetric, 1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
phosphate
Quality Level
measuring range
1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Umweltüberwachung: Phosphattests werden in der Umweltüberwachung häufig verwendet, um den Phosphatgehalt in Gewässern zu bestimmen. Diese Tests helfen bei der Bewertung der Auswirkungen von landwirtschaftlichen Abflüssen, industriellen Abwässern und Abwasserbehandlung auf die Wasserqualität. Jüngste Studien konzentrierten sich auf die Verwendung selektiver kolorimetrischer Nanosensorlösungen zur Bestimmung von Phosphationen in Trinkwasserproben und unterstrichen deren Bedeutung für die Gewährleistung der sicheren Versorgung mit sauberem Wasser (Salem und Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-) | measuring range 0.015-0.14 mg/L (PO4-P), 0.046-0.43 mg/L (PO43-) | measuring range 0.2-3.0 mg/L (PO4-P) | measuring range 1.5-100 mg/L (PO4-P) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1144490001 | 04022536155050 |