Fortfahren mit
1.00798
Phosphat-Test
photometric, 1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 3-307 mg/L (PO43-), 2-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
phosphate
measuring range
1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 2-229 mg/L (P2O5), 3-307 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
environmental
food testing
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
(o-Phosphat) Verfahren: photometrisch , PMB 1,0–100,0 mg/l PO₄-P 3 - 307 mg/l PO₄³⁻ 2 - 229 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
Diese Methode entspricht EPA 365,2 +3, APHA 4500-P E und DIN EN ISO 6878.
Der Spectroquant® Phosphat-Reagenzientest ermöglicht die exakte Quantifizierung von Phosphat. Ein erhöhter Phosphatgehalt kann zu Eutrophierung von Gewässern führen, was ein Umweltrisiko darstellt. Deshalb wird der Phosphatgehalt im Trinkwasser und Abwasser in vielen Ländern reguliert.
Weitere Anwendungen sind die Bestimmung von Phosphat in Lebensmitteln und Getränken (z. B. Bier) sowie in Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Boden).
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.148481.148421.10428
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Vanadato-molybdate)
detection method
colorimetric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
measuring range
1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 3-307 mg/L (PO43-), 2-229 mg/L (P2O5)
measuring range
0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-)
measuring range
0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), 1.5-92.0 mg/L (PO43-)
measuring range
10-500 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
application(s)
agriculture
aquaculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
environmental
food testing
ground and surface water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
ground and surface water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
food testing
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Hoang Nhat Phong Vo et al.
Bioresource technology, 303, 122877-122877 (2020-02-07)
This study investigated the extracellular polymeric substance (EPS) and enzyme extrusion of Chlorella sp. using seven carbon sources and two salinities for potential pollutant co-metabolism. Results indicated that the levels of biomass, EPS and enzymes of microalgae cultured with glucose
Global Trade Item Number
SKUGTIN
122696-100G04061838721631
122696-3KG04061837013911
122696-500G04061838721648
100798000704054839019555
100798000104022536763811