Fortfahren mit
1.14842
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
400 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphat-Test, photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 400 tests
specific analyte(s)
phosphate
measuring range
0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), 1.5-92.0 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Vanadato-molybdate)
storage temp.
15-25°C
General description
(o-Phosphat) Verfahren: photometrisch , VM 0,5–30,0 mg/l PO₄-P 1,5–92,0 mg/l PO₄³⁻ 1,1–68,7 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
Diese Methode entspricht APHA 4500-P C.
Dieser Spectroquant® Reagenzientest wurde speziell für die Analyse von Prozesswasser entwickelt. Um lange Stillstandszeiten und intensive Wartungskosten von Prozesswasseranlagen zu vermeiden, gewährleistet die präzise angepasste Phosphatmenge im Wasser den Schutz und die minimale Korrosion der Wasserrohre.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß dem im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.007981.148481.10428
detection method
photometric (Vanadato-molybdate)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
measuring range
0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5)
measuring range
1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 2-229 mg/L (P2O5), 3-307 mg/L (PO43-)
measuring range
0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-)
measuring range
10-500 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
usage
sufficient for 400 tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 220 tests (depending on package size), sufficient for 420 tests
usage
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114842000104022536156989
Questions
  1. hi, Please could you provide more details on this test. I need Phosphate analyses done in waste water of varying matrices. range 1 to 100 ppm.
    1 answer
    1. Test details are available in the documentation section of the product web page.