Fortfahren mit
1.14779
Sulfide Test, photometric
photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
220 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfid-Test, photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 220 tests, 220 tests
specific analyte(s)
sulfide
measuring range
0.020-1.50 mg/L (S2-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,020–1,50 mg/l S ²⁻ Spectroquant®
Diese Methode entspricht EPA 376.2, APHA 4500-S2-D, ISO 10530 und DIN 38405-26.
Dieser Spectroquant® Sulfid-Reagenzientest ermöglicht die genaue Quantifizierung des Sulfidgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In wässrigen Lösungen von Sulfiden besteht ein pH-Wert-abhängiges Gleichgewicht zwischen gelöstem Schwefelwasserstoff (H2S), Schwefelwasserstoffionen (HS-) und Schwefelionen (S2-). Im sauren Bereich, in dem praktisch nur gelöster Schwefelwasserstoff vorliegt, reagiert dieser mit Dimethyl-p-phenylendiamin und Eisen(III)-Ionen, um Methylenblau zu bilden, das photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß dem im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147771.144161.11148
detection method
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
sulfide
specific analyte(s)
sulfide
specific analyte(s)
sulfide
specific analyte(s)
sulfite
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
0.020-1.50 mg/L (S2-)
measuring range
0.1-5 mg/L (S2-)
measuring range
0.02-0.25 mg/L (S2-)
measuring range
-
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
usage
sufficient for 220 tests, 220 tests
usage
-
usage
-
usage
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114779000104022536156675
Questions
  1. ¿Este tipo de test de H2S puede ser utilizado para sus de mar? Si no cual sería lo más recomendable?
    1 answer
    1. This product is not suitable for seawater.