Merck
1.14777
Sulfide Test Kit, colorimetric
0.1-5 mg/L (S²⁻), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Sulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfid-Test, colorimetric, 0.1-5 mg/L (S2-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
sulfide
Quality Segment
measuring range
0.1-5 mg/L (S2-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Sulfidtest (vormals MColortest®) kann zur Bestimmung von Sulfiden in Folgendem verwendet werden:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Abwasser
  • Böden nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
Im sauren Bereich, in dem praktisch nur gelöster Schwefelwasserstoff vorliegt, reagiert dieser mit Dimethyl-p-phenylendiamin und Eisen(III)-Ionen, um Methylenblau zu bilden. Die Sulfidkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18468, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Methode: kolorimetrisch mit Farbscheibenkomparator 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mg/l S MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfid-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c