Fortfahren mit
1.11148
Sulfite Test Kit, colorimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Sulfit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfit-Test, titrimetric, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
sulfite
Quality Level
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der Test kann für die titrimetrische Bestimmung von Sulfit in Abwasser, Warmwasserspeicher sowie Wasser in Heizsystemen verwendet werden.
Dieser MQuant®-Sulfittest (vormals MColortest®) eignet sich für die titrimetrische Bestimmung mit einer gängigen Spritze mit Skaleneinteilung. Er kann für Folgendes eingesetzt werden:
  • Grundwasser, Trinkwasser und Oberflächenwasser
  • Abwasser
  • Kesselwasser
  • Kesselspeisewasser
  • Wasser in Heizsystemen
  • Lebensmittel und Getränke, Milch und Milchprodukte
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
In schwefelhaltiger Lösung durch Titration mit Kaliumiodatlösung gegen Stärke als Indikator, Iodidionen werden zu Iod oxidiert, das wiederum Sulfitionen zu Sulfationen oxidiert. Am Endpunkt der Titration bildet überschüssiges Iod einen blauen Komplex mit dem Indikator. Die Sulfitkonzentration wird durch den Verbrauch der Titrationslösung bestimmt (iodometrische Bestimmung).
Methode: titrimetrisch (iodometrisch) mit Titrierpipette MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.017461.100131.16987
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
detection method
titrimetric
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W334812-100G-K04061838182418
W334804-SAMPLE-K04061838357182
W334804-1KG-K04061837535772
W334812-SAMPLE-K04061837535789
W334812-1KG-K04061838182425
PHR3737-1G04065268451809
1235398-100MG04061835349968
43858-5ML04061837241017
146870-500ML04061837375651
146870-100ML04061838737151
W334804-20KG-K04061835506811
W334804-10KG-K04061835513581
807582050004022536396736
807582010004022536396729
Questions
  1. Is it suitable for sucrose sulfite test as per USP ?
    1 answer
    1. This product is not in the USP Sucrose monograph “Sulfite” test kit list and not suitable according to USP.