Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Sulfid-Test, colorimetric, 0.02-0.25 mg/L (S2-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
sulfide
Quality Segment
measuring range
0.02-0.25 mg/L (S2-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Sulfidtest (vormals MColortest®) kann zur Bestimmung von Sulfid in Folgendem verwendet werden:
Methode
In wässrigen Lösungen von Sulfiden besteht ein pH-Wert-abhängiges Gleichgewicht zwischen gelöstem Schwefelwasserstoff (H2S), Schwefelwasserstoffionen (HS-) und Schwefelionen (S2-). Im sauren Bereich, in dem praktisch nur gelöster Schwefelwasserstoff vorliegt, reagiert dieser mit Dimethyl-p-phenylendiamin und Eisen(III)-Ionen, um Methylenblau zu bilden. Die Sulfidkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbkarte semiquantitativ gemessen werden. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18468, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
- Grundwasser und Oberflächenwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Abwasser
- Böden nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Methode
In wässrigen Lösungen von Sulfiden besteht ein pH-Wert-abhängiges Gleichgewicht zwischen gelöstem Schwefelwasserstoff (H2S), Schwefelwasserstoffionen (HS-) und Schwefelionen (S2-). Im sauren Bereich, in dem praktisch nur gelöster Schwefelwasserstoff vorliegt, reagiert dieser mit Dimethyl-p-phenylendiamin und Eisen(III)-Ionen, um Methylenblau zu bilden. Die Sulfidkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbkarte semiquantitativ gemessen werden. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18468, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Methode: kolorimetrisch mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Teströhrchen 0,02 - 0,04 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,13 - 0,16 - 0,20 - 0,25 mg/l S MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfid-Test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c