Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Nitrit-Küvettentest, photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
measuring range
0.010-0.700 mg/L (NO2-N), 0.03-2.30 mg/L (NO2-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Griess’ reaction)
storage temp.
15-25°C
General description
Diese Methode entspricht EPA 354.1, APHA 4500-NO2 - B und DIN EN 26777.
Dieser Spectroquant® Nitrit-Küvettentest ermöglicht die genaue Quantifizierung des Nitritgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: Nitrit-Ionen bilden in saurer Lösung mit Sulfanilsäure ein Diazoniumsalz. Dieses reagiert mit N-(1-Naphthyl)-ethylendiamindihydrochlorid zu einem rotvioletten Azofarbstoff, der photometrisch nachgewiesen werden kann.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzientests sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Griess’ reaction) | detection method photometric (Iron sulfate) | detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) | detection method photometric (Nitrospectral) |
| specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), 0.03-2.30 mg/L (NO2-) | measuring range 1.0-90.0 mg/L (NO2-N), 3.3-295.2 mg/L (NO2-) | measuring range 102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N) | measuring range 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrit-Küvettentest
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
hcodes
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit der Griess-Methode im Anschluss an die Extraktion
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Artikel
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1145470001 | 04022536155685 |