Fortfahren mit
1.14542
Nitrate Cell Test, photometric
photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nitrat-Küvettentest, photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Nitrospectral)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,5–18,0 mg/l NO₃-N 2,2–79,7 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Nitrat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Nitrats in Wasserproben. Nitrat ist ein essenzieller Nährstoff für das Wachstum von Tieren und Pflanzen. Jedoch können erhöhte Nitratwerte ein Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Schwangere und Kleinkinder. Darum werden die Nitratmengen in Wasserquellen in vielen Ländern reguliert.
Weitere Anwendungsbereiche sind die Analyse von Lebensmitteln und Getränken (z. B. Molke) sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Boden).
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.006141.145631.14764
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
detection method
photometric (Nitrospectral)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-)
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
measuring range
0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-)
measuring range
1.0-50.0 mg/L (NO3-N), 4-221 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrat-Küvettentest
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Artikel
Eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Nitrat in Abwasser mittels Spectroquant® Testsätzen und Photometer für eine präzise und quantitative Analyse.
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114542000104022536155647