Fortfahren mit
1.00614
Nitrate Cell Test, photometric
photometric, 23-255 mg/L (NO3-N), 102-996 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nitrat-Küvettentest, photometric, 23-255 mg/L (NO3-N), 102-996 mg/L (NO3-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch, DMP 23–225 mg/l NO3-N 102–996 mg/l NO3- Spectroquant®
Die Methode entspricht der Norm ISO 23696-1 über die standardisierte Verwendung dieser Küvettentest-Methode zur Bestimmung dieses wichtigen Parameters. Diese Methode entspricht DIN 38405-9.
Dieser Spectroquant®-Nitrat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Nitrat in Wasserproben. Nitrat ist ein essenzieller Nährstoff für das Wachstum von Tieren und Pflanzen. Jedoch können erhöhte Nitratwerte ein Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Schwangere und Kleinkinder. Deshalb sind Nitratkonzentrationen in Wasserquellen in vielen Ländern gesetzlich geregelt.
Weitere Anwendungsfelder sind die Analyse von Lebensmitteln, & Getränken (z. B. Molke) sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Erde).
Die Spectroquant®-Zelltests werden in vorgefüllten 16 mm Rundzellen mit allen notwendigen Reagenzien geliefert, die laut Beipackzettel zur Analyse notwendig sind.
Alle Spectroquant®-Küvettentest- und Reagenzien-Kits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen zur automatischen Aktualisierung der Kalibrierung enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.145631.147641.14542
description
photometric, 23-255 mg/L (NO3-N), 102-996 mg/L (NO3-), Spectroquant®
description
photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
description
photometric, 1.0-50.0 mg/L (NO3-N), 4-221 mg/L (NO3-), Spectroquant®
description
photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (Nitrospectral)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
measuring range
0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-)
measuring range
1.0-50.0 mg/L (NO3-N), 4-221 mg/L (NO3-)
measuring range
0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrat-Küvettentest
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)