Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ammonium-Küvettentest, photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
construction materials
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Die Methode entspricht der Norm ISO 23695 über die standardisierte Verwendung dieser Küvettentest-Methode zur Bestimmung dieses wichtigen Parameters. Diese Methode entspricht EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 und DIN 38406-5.
Dieser Spectroquant®-Ammonium-Küvettentest ermöglicht eine cyanidfreie Quantifizierung von Ammonium in Abwasser, Grund- und Oberflächenwasser sowie Meerwasser. In der Regel tritt Ammonium als Ablauf von gedüngten landwirtschaftlichen Flächen in Wasserquellen ein, und erhöhte Werte sind wichtige Indikatoren für eine Fäkalienverunreinigung. Weitere Anwendungsbereiche sind die Analyse von Lebensmitteln und Getränken sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Erde).
Die Spectroquant®-Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant®-Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen zur automatischen Aktualisierung der Kalibrierung enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+) | measuring range 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+) | measuring range 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+) | measuring range 4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-Küvettentest
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Protokolle
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Ammoniumionen in Abwasser mit Spectroquant® Testsätzen und Spektralphotometer.
Ammonium ist die natürlicherweise bevorzugte Stickstoffquelle für das Pflanzenwachstum, und die weltweite Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln steigt.
Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Artikel
Harnstoff in Wasser und Abwasser, enzymatische Bestimmung – Photometrische Bestimmung mit der Indophenolblau-Methode nach Spaltung des Harnstoffs
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1145440001 | 04022536155661 |