Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ammonium-Küvettentest, photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Die Methode entspricht der Norm ISO 23695 über die standardisierte Verwendung dieser Küvettentest-Methode zur Bestimmung dieses wichtigen Parameters. Diese Methode entspricht EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 und DIN 38406-5.
Dieser Spectroquant® Ammonium-Küvettentest ermöglicht eine cyanidfreie Quantifizierung von Ammonium in Abwasser, Grund- und Oberflächenwasser sowie Meerwasser. In der Regel tritt Ammonium als Ablauf von gedüngten landwirtschaftlichen Flächen in Wasserquellen ein. Erhöhte Konzentrationen sind wichtige Indikatoren für eine Fäkalienverunreinigung. Weitere Anwendungsfelder sind die Analyse von Lebensmitteln und Getränken sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Erde).
Die Spectroquant®-Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant®-Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Daten wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen zur automatischen Aktualisierung der Kalibrierung enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+) | measuring range 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+) | measuring range 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.4-193 mg/L (NH3), 2.6-193 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-Küvettentest
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3