Fortfahren mit
1.14559
Ammonium Cell Test, photometric
photometric, 4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ammonium-Küvettentest, photometric, 4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
food testing
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: Photometrisch, 4,0–80,0 mg/l (NH4-N), 5,2–103,0 mg/l (NH4+), Spectroquant®
Die Methode entspricht der Norm ISO 23695 über die standardisierte Verwendung dieser Küvettentest-Methode zur Bestimmung dieses wichtigen Parameters. Diese Methode entspricht EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 und DIN 38406-5.
Dieser Spectroquant®-Ammonium-Küvettentest ermöglicht eine cyanidfreie Quantifizierung von Ammonium in Abwasser, Grund- und Oberflächenwasser sowie Meerwasser. Ammonium verunreinigt Wasserquellen durch Auswaschung aus gedüngten landwirtschaftlichen Flächen. Erhöhte Konzentrationen sind bedeutende Indikatoren für Fäkalverschmutzungen.
Weitere Anwendungsfelder sind die Analyse von Lebensmitteln und Getränken sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Erde).
Die Spectroquant®-Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant®-Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Daten wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.145581.147391.00683
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+)
measuring range
0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+)
measuring range
0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+)
measuring range
2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.4-193 mg/L (NH3), 2.6-193 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 100 tests
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-Küvettentest
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Ammoniumionen in Abwasser mit Spectroquant® Testsätzen und Spektralphotometer.
Ammonium ist die natürlicherweise bevorzugte Stickstoffquelle für das Pflanzenwachstum, und die weltweite Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln steigt.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114559000104022536155791