Fortfahren mit
1.14739
Ammonium Cell Test, photometric
photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ammonium-Küvettentest, photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: Photometrisch, 0,010–2,000 mg/l (NH4-N), 0,01–2,58 mg/l (NH4+), Spectroquant®
Die Methode entspricht der Norm ISO 23695 über die standardisierte Verwendung dieser Küvettentest-Methode zur Bestimmung dieses wichtigen Parameters. Diese Methode entspricht EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 und DIN 38406-5.
Dieser Spectroquant®-Ammonium-Küvettentest ermöglicht eine cyanidfreie Quantifizierung von Ammonium in Abwasser, Grund- und Oberflächenwasser sowie Meerwasser. In der Regel tritt Ammonium als Ablauf von gedüngten landwirtschaftlichen Flächen in Wasserquellen ein. Erhöhte Konzentrationen sind wichtige Indikatoren für eine Fäkalienverunreinigung.
Weitere Anwendungsfelder sind die Analyse von Lebensmitteln und Getränken sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Erde).
Die Spectroquant®-Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant®-Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Daten wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.145581.145441.00683
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+)
measuring range
0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+)
measuring range
0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+)
measuring range
2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.4-193 mg/L (NH3), 2.6-193 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
construction materials
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
drinking water
food testing
ground and surface water
seawater
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-Küvettentest
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Ammoniumionen in Abwasser mit Spectroquant® Testsätzen und Spektralphotometer.
Ammonium ist die natürlicherweise bevorzugte Stickstoffquelle für das Pflanzenwachstum, und die weltweite Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln steigt.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114739000104022536641164
Questions
  1. Is this product suitable to use for seawater samples? If not, do you have a produsct suggestion?
    1 answer
    1. The User Guide/Instructions for Use (IFU) for Product 1.14739 states explicitly that "this test is not suited for seawater". This is likely due to the presence of interfering substances such as Magnesium ions (Mg2+) in the seawater. Consider Product 1.14657, which is a somewhat less sensitive colorimetric assay called Ammonium Test in freshwater and seawater.