Fortfahren mit
1.12264
Di-Natriumhydrogencitrat-1,5-hydrat
99+
Synonym(e):
Di-Natriumhydrogencitrat-1,5-hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6Na2O7 · 1.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-623-3
NACRES:
NA.22
Form:
solid
€ 84,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
density
1.8580 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O.O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
General description
99+
Application
  • Entwicklung einer Multirückstandsmethode zur Bestimmung von Pestiziden in Lebensmitteln: In diesem Artikel wird die Entwicklung einer Methode für die Analyse von Pestizidrückständen beschrieben, bei der Dinatriumhydrogencitrat-1,5-hydrat in der Probenvorbereitung eingesetzt werden konnte (H KÁ, ME Solymosné, Analyst).
  • Einfache und kostengünstige nicht auf HPLC basierte Aufreinigung von mit Gallium-68 markierten Peptiden: In dieser Studie wird auf die Herstellung von Natriumcitratlösungen mit Dinatriumhydrogencitrat-1,5-hydrat für radiopharmazeutische Anwendungen hingewiesen (G Kaur, S Pandey, R Vatsa, BR Mittal, J Shukla, 2023).
  • Auftreten und Verbleib von natürlichen Östrogenen aus der Landwirtschaft in der Umwelt: Diese wissenschaftliche Arbeit beinhaltet eine Diskussion über den Verbleib natürlicher Östrogene in der Umwelt, wobei Dinatriumhydrogencitrat-1,5-hydrat in den Analyseverfahren verwendet wird (D Rechsteiner, 2020).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz)99,0–104,0 %Identität (IR)entsprichtFarbe (visuell)weiß bis nahezu weißAussehen der Substanz (visuell)kristallines PulverAussehen der Lösung (100 g/l, Wasser)klar und farblosWasser (K. F.)10,0–14,0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06448W3026001.01154
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.8580 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112264050004022536141213