Fortfahren mit
1.01154
di-Ammoniumhydrogencitrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
di-Ammoniumhydrogencitrat, Dibasisches Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogencitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.18
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
221-146-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
pH
3.3-5.3 (23 g/L in H2O)
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C(O)(CC(=O)O[NH4])CC(=O)O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An EPR and optical absorption study of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate [(NH4)2C6H6O7] single crystals.: Diese Forschung untersucht die elektronische paramagnetische Resonanz und die optischen Eigenschaften von VO2+-Ionen in Diammoniumhydrogencitrat, was Auswirkungen auf analytische Techniken in der Chemie und Materialwissenschaft haben könnte (Karabulut und Tufan, 2008).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (0,1 mol/l): 3,3–5,3
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Oxalat (C₂O₄): entspricht (Grenzwert ca. 0,05 %)
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,01 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: AX1285-1; AX1285; AX1285-3; AX1285-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2475610983325102
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
-
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
pH
3.3-5.3 (23 g/L in H2O)
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
pH
4.0-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
cation traces
Fe: ≤0.0005%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101154250004022536016986
101154902504054839338755
101154050004022536016979