Fortfahren mit
1.06448
Natriumcitrat, Dihydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, Citronensäure Natriumsalz, Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 405,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.310,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.10
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-675-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
Assay:
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 75,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
form
solid
potency
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 11-13%
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.)
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): ≤0.0300%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.004%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, NH4+: ≤0.003%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium citrate, dihydrate can be used as a:
  • Template in the preparation of cobalt oxide (Co3O4) anode materials via hydrothermal method.
  • Complexing agent in the synthesis of CdS nanocrystalline thin films.
  • Reducing agent in the synthesis of citrate-capped gold nanoparticles.
  • Buffering agent to maintain stable pH levels in desloratadine syrup formulation.
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): 99,0 - 101,0 %
Gehalt (Perchlorsäuretitration, berechnet auf wasserfreie Substanz): 99,0 - 101,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 7,5 - 9,0
Acidität oder Alkalität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Oxalat (C₂O₄): ≤ 0,0300 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,004 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
NH₃ (Ammoniak): ≤ 0,003 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: 11,0 - 13,0 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: SX0445; SX0445-1; SX0445-3; SX0445-5; SX0445-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71405S464171406
form
solid
form
powder
form
-
form
crystals
assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
-
mp
150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
11-13% water (KFT)
impurities
≤0.003% Ammonia (NH3), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcitrat, Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106448050004022536076980
106448500004022536077024
106448100004022536077000
106448902504022536756653
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf