Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2000 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 80,70 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlor-Test, Reagent Cl2-2 MColortest®
Quality Segment
feature
refill
specific analyte(s)
chlorine
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Die Nachfüllpackung enthält Reagens Cl2-2 für die MQuant®-Testkits zur kolorimetrischen Beurteilung von freiem Chlor. Es wird gemeinsam mit Reagens Cl2-1, 1.11113 verwendet.
Application
- 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as a multi-colorimetric indicator of chlorine in water in line with health guideline values: In dieser Studie wurde 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin als Indikator für das Vorhandensein von Chlor in Wasser verwendet, was eine Methode zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesundheitsrichtlinien durch einen visuellen und unkomplizierten Test darstellt (Palladino et al., 2020).
- Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests: In diesem Artikel wird eine Methode zur Prüfung von Konzentrationen von freiem Chlor in Wasser bei sehr geringen Konzentrationen mit Lateral-Flow-Tests vorgestellt, was für die Überwachung der Wasserqualität und die Gewährleistung von Sicherheitsstandards von entscheidender Bedeutung ist (Schwenke et al., 2019).
- Some factors influencing the stability of Sterilox, a super-oxidised water: In diesem Artikel geht es schwerpunktmäßig um die Stabilität von Sterilox als Desinfektionsmittel, es wird jedoch auch der größere Kontext der Verwendung von Chlorlösungen in einem Umfeld betrachtet, in dem strenge Hygienemaßnahmen erforderlich sind, und die Bedeutung regelmäßiger Chlortests zur Gewährleistung der Wirksamkeit unterstrichen (Rossi-Fedele et al., 2011).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method photometric (DPD) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature refill | feature - | feature refill | feature - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1.15 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Herstellung einer Standardlösung für Gesamtchlor
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1111140001 | 04022536130361 |