Merck
1.11113
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
Reagent Cl₂-1 MColortest®
Synonym(e):
Chlorine Visual Test Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Chlorine Test, Reagent Cl₂-1 MColortest®
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
refill
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
pH-Wert
7.2 (20 °C in H2O)
Dichte
1.2 g/cm3 at 20 °C
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Sind die Reagenzien des Aquamerck-Tests aufgebraucht, kann der Testsatz wieder nachgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von Aquamerck-Testsätzen erhältlich, was das System besonders wirtschaftlich macht.
Anwendung
  • 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as multi-colorimetric indicator of chlorine in water in line with health guideline values.: This study demonstrates the use of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as a colorimetric indicator for detecting chlorine levels in water, providing a cost-effective and simple method for ensuring water safety in compliance with health guidelines (Palladino et al., 2020).
  • Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests.: Investigates the effectiveness of lateral flow assays for the quantification of free chlorine in water, highlighting their potential for quick and accurate chlorine testing in field settings (Schwenke et al., 2019).
  • Improved residual chlorine test; the ortho-toluidine: arsenite method for testing water for true, false and chloramine residuals.: Describes a methodological advancement in measuring different forms of chlorine residuals in water, enhancing the accuracy of water quality assessments (GILCREAS FW, 1948).
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine