The test is performed at 550 nm.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlor-Test, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 200 tests ((free chlorine) or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Chlortest ermöglicht die genaue Quantifizierung. Chlorierte Desinfektionsmittel werden weltweit immer noch häufig verwendet, und zwar hauptsächlich bei der Chlorierung von Trinkwasser und Schwimmbädern. In leicht sauren Lösungen reagiert freies Chlor mit Dipropyl-p-Phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff, der photometrisch nachgewiesen werden kann. In Gegenwart von Kaliumiodid wird mit dieser Reaktion auch gebundenes Chlor gemessen.
Diese Methode ist analog zu EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G und DIN EN ISO 7393-2.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß dem im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (DPD) | detection method photometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.010-6.00 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-6.00 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range - |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Herstellung einer Standardlösung für Gesamtchlor
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1005990001 | 04022536733777 |
-
Buenos días, ¿A qué longitud de onda se realiza el ensayo?. Gracias