Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 429,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlor-Test, colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
product line
MColortest®
Quality Level
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Grundwasser und Oberflächenwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Abwasser
- Galvanisierungswasser
- Desinfektionslösungen
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
In schwach saurer Lösung reagiert freies Chlor mit Dipropyl-p-phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff. In Gegenwart von Kaliumiodid wird mit dieser Reaktion auch gebundenes Chlor gemessen. Die Chlorkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.14977 kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Application
- 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as a multi-colorimetric indicator of chlorine in water in line with health guideline values: In dieser Studie wurde 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin als Indikator für das Vorhandensein von Chlor in Wasser verwendet, was eine Methode zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesundheitsrichtlinien durch einen visuellen und unkomplizierten Test darstellt (Palladino et al., 2020).
- Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests: In diesem Artikel wird eine Methode zur Prüfung von Konzentrationen von freiem Chlor in Wasser bei sehr geringen Konzentrationen mit Lateral-Flow-Tests vorgestellt, was für die Überwachung der Wasserqualität und die Gewährleistung von Sicherheitsstandards von entscheidender Bedeutung ist (Schwenke et al., 2019).
- Some factors influencing the stability of Sterilox, a super-oxidised water: In diesem Artikel geht es schwerpunktmäßig um die Stabilität von Sterilox als Desinfektionsmittel, es wird jedoch auch der größere Kontext der Verwendung von Chlorlösungen in einem Umfeld betrachtet, in dem strenge Hygienemaßnahmen erforderlich sind, und die Bedeutung regelmäßiger Chlortests zur Gewährleistung der Wirksamkeit unterstrichen (Rossi-Fedele et al., 2011).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line MColortest® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line - |
| measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.1-2.0 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-0.30 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1149760001 | 04022536517810 |