Fortfahren mit
1.10887
Dichlorisocyanursäure-Natriumsalzdihydrat
Synonym(e):
Dichlorisocyanursäure-Natriumsalzdihydrat, 1,3-Dichlor-1,3,5-triazin-2,4,6-trion-Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.98
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
220-767-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
potency
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
solubility
236.8 g/L
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
bulk density
980 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 98,0 %
Identität (Raman-Spektrum): entspricht
Trocknungsverlust (105 °C): 9,0–16,0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.108888.206708.22145
solubility
236.8 g/L
solubility
236.8 g/L
solubility
2000 g/L
solubility
170 g/L
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
mp
252 °C (decomposition)
mp
252 °C (decomposition)
mp
60 °C
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110887250004022536128535