Wichtige Dokumente
8.22145
Sigma-Aldrich
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
Synonym(e):
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
Größe auswählen
250 G
€ 89,30
€ 89,30
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 89,30
About This Item
Lineare Formel:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
208-208-5
NACRES:
NA.22
€ 89,30
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
170 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChIKey
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Na): ≥ 98.0 %
Wasser (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable